Principaux documents
G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
1 VIAL
239,00 $
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
239,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
gold
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
300 mesh × 83 μm pitch
Largeur des trous
63 μm
Taille de la surface ouverte
55%