Principaux documents
G2278
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
1 VIAL
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
149,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel
Description
Thin-bar grids
Conditionnement
vial of 25 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
1000 mesh × 25 μm pitch
Largeur des trous
19 μm
Taille de la surface ouverte
55%