G6132
Glycodeoxycholic acid monohydrate
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Pureté
≥97% (TLC)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.H2O/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);1H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
DLOTUJUSJVIXDW-YEUHZSMFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable