Principaux documents
G4154
Sigma-Aldrich
Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor Receptor α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CD116, Anti-GM-CSF Receptor-α
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF2RA(1438)
Immunogène
recombinant human granulocyte-macrophage colony stimulating factor receptor α extracellular domain expressed in Sf 21 derived insect cell line.
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.