Principaux documents
G2650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
1 EA
26,20 $
26,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
26,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NB.51
26,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
Matériaux
silicone
Niveau de qualité
Taille
0.75 mm × 8 cm
Couleur
color-coded yellow
Caractéristiques et avantages
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.