Principaux documents
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
nickel
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
600 mesh × 42 μm pitch
Largeur des trous
27 μm
Taille de la surface ouverte
40%