G1751
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 5-methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable