G0786
Anti-Human IgG (γ-chain specific)−Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 5 nm (colloidal gold)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
gold conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Taille des particules
5 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable