Principaux documents
AP113P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG humaines (Fc) conjugué à la peroxydase de raifort
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anticorps anti IgG humaine, conjugué à la HRP, Anticorps de chèvre anti-IgG humaine
2 ML
334,00 $
334,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
334,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
334,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'isotype d'anticorps le plus représenté dans le sérum humain. Elle se subdivise en quatre sous-classes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. La structure des IgG est composée de quatre chaînes polypeptidiques : deux chaînes lourdes (H) identiques et deux chaînes légères (L) λ identiques qui sont reliées par des ponts disulfure. Les IgG sont produites par les lymphocytes B.
Immunogène
IgG humaines
Application
Cet anticorps de chèvre anti-IgG humaines (Fc) conjugué à la peroxydase de raifort a été utilisé dans des tests ELISA[1][2](dilué au 1/3000e)[3].
Il convient aussi aux applications suivantes :
  • Dosage immunoenzymatique avec l'OPD (dilution du 1/5000e au 1/100000e)
  • Immunohistochimie (dilution du 1/500e au 1/5000e)
  • Western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) est impliquée dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC pour "Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity"). Elle participe à l'activation de la voie classique du système du complément. Elle neutralise les particules virales et les toxines. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, processus crucial pour protéger le nouveau-né des maladies infectieuses. La mesure du taux d'IgG chez les patients infectés par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV)‐2 peut permettre d'évaluer la gravité et le pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID‐19).
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6) avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine. Sans conservateurs.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Sally Esmail et al.
Cell reports methods, 1(2), 100011-100011 (2021-07-09)
We have developed a rapid, accurate, and cost-effective serologic test for SARS-CoV-2 virus, which caused the COVID-19 pandemic, on the basis of antibody-dependent agglutination of antigen-coated latex particles. When validated using plasma samples that are positive or negative for SARS-CoV-2
Mengyan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(23) (2021-10-22)
To delineate the in vivo role of different costimulatory signals in activating and expanding highly functional virus-specific cytotoxic CD8+ T cells, we designed synTacs, infusible biologics that recapitulate antigen-specific T cell activation signals delivered by antigen-presenting cells. We constructed synTacs
Margherita Passariello et al.
Scientific reports, 11(1), 11046-11046 (2021-05-28)
Among the therapies against the pandemic SARS-CoV-2 virus, monoclonal Antibodies (mAbs) targeting the Spike glycoprotein represent good candidates to interfere in the Spike/ACE2 interaction, preventing virus cell entry. Since anti-spike mAbs, used individually, might be unable to block the virus
Tara Bancroft et al.
Cellular immunology, 304-305, 35-43 (2016-05-24)
The recent increase in cases of whooping cough among teenagers in the US suggests that the acellular Bordetella pertussis vaccine (aP) that became standard in the mid 1990s might be relatively less effective than the whole-bacteria formulation (wP) previously used
PCSK9 prosegment chimera as novel inhibitors of LDLR degradation.
Saavedra, YG; Zhang, J; Seidah, NG
Testing null