G2171
GW843682X
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-(5,6-dimethoxy-1H-benzimidazol-1-yl)-3-{[2-(trifluoromethyl)-benzyl]oxy}thiophene-2-carboxamide, GW843682
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2ncn(-c3cc(OCc4ccccc4C(F)(F)F)c(s3)C(N)=O)c2cc1OC
InChI
1S/C22H18F3N3O4S/c1-30-16-7-14-15(8-17(16)31-2)28(11-27-14)19-9-18(20(33-19)21(26)29)32-10-12-5-3-4-6-13(12)22(23,24)25/h3-9,11H,10H2,1-2H3,(H2,26,29)
Clé InChI
JSKUWFIZUALZLX-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study the influence of PLK1 inhibition on Wee1 (G2 check point kinase), cyclin-dependent protein kinase 1 (Cdc2)–Yp15, expression in melanoma cells[1]
- to determine if PLK1 inhibition decreased the survival of hamartin and tuberin deficient cells[2]
- to investigate if inhibitors of PLK1 and aurora kinases have a synergistic antimitotic impact in HeLa cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3