G0142
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Synonyme(s) :
Gly-Phe-pNA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
Clé InChI
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable