F9255
Furaltadone hydrochloride
Synonyme(s) :
5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1\N=C\c3ccc(o3)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+;
Clé InChI
PPSVFZXMDMUIGB-FJUODKGNSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable