F7376
4-Fluoro-DL-tryptophan
crystalline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
crystalline
Technique(s)
NMR: suitable
Couleur
off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(Cc1c[nH]c2cccc(F)c12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-2-1-3-9-10(7)6(5-14-9)4-8(13)11(15)16/h1-3,5,8,14H,4,13H2,(H,15,16)
Clé InChI
DEBQMEYEKKWIKC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable