F6256
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil
Synonyme(s) :
Ftorafur, Tegafur
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
171-173 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
Clé InChI
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges