Key Documents
PH006888
N-[4-(9-acridinylamino)-3-methoxyphenyl]methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.468
Numéro MDL:
Autres remarques