Principaux documents
F6521
Jewelers forceps, Dumont No. 5
L 4 1/4 in., Inox alloy
Synonyme(s) :
Dumont forceps, Fine-tipped forceps, Precision forceps
1 EA
121,00 $
121,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
eCl@ss :
32035504
Nomenclature NACRES :
NB.35
121,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
Inox alloy
Longueur
4 1/4 in.
Description générale
Bevelled, very fine shanks
Qualité
Biology grade
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What are the dimensions of the tip? Is the product autoclavable?
    1 answer
    1. The tip dimensions are 0.05 x 0.02mm. This item is autoclavable.