Principaux documents
F2144
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
~96%
Synonyme(s) :
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10FeO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
~96%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
Clé InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
  • Potential antitumor agents
  • Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
  • Prganometallic aromatic polyesters
  • Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
Remplacé(e)(s) par