Principaux documents
F0931
Sigma-Aldrich
Factor Va human
≥1500 units/mg protein
50 μG
827,00 $
827,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
827,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
827,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥1500 units/mg protein
Poids mol.
168 kDa
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F5(2153)
Catégories apparentées
Description générale
Factor V, a glycoprotein is usually seen in the alpha granules of platelets and in plasma.[1]
Factor Va is the activated form of factor V and the cofactor of Xa. It is a component of the prothrombinase complex.
Actions biochimiques/physiologiques
Factor V is a key component in blood coagulation systems, where deficiencies can inhibit thrombin generation and affect hemostasis. It has been used in studies of coagulopathic bleeding which occurs following injury and is a leading cause of hospital deaths.
Factor Va serves as a receptor and positive effector of factor Xa. Hence it can efficiently help in the conversion of prothrombin to thrombin.[2]
Liaison
View this factors role in the Coagulation Cascade
Définition de l'unité
One unit is equivalent to the Factor V activity in 1.0 mL of normal human plasma at pH 7.4 at 37 °C.
Forme physique
Aqueous solution containing 50% (v/v) glycerol and 5mM CaCl2
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Less Common Congenital Disorders of Hemostasis
Consultative Hemostasis and Thrombosis, 60-78 (2013)
The factor V activation paradox
Orfeo T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(19), 19580-19591 (2004)
Eliza A Ruben et al.
Blood, 139(24), 3463-3473 (2022-04-16)
The intrinsic and extrinsic pathways of the coagulation cascade converge to a common step where the prothrombinase complex, comprising the enzyme factor Xa (fXa), the cofactor fVa, Ca2+ and phospholipids, activates the zymogen prothrombin to the protease thrombin. The reaction
Sandro B Rizoli et al.
The Journal of trauma, 71(5 Suppl 1), S427-S434 (2011-12-17)
Coagulopathic bleeding is a leading cause of in-hospital death after injury. A recently proposed transfusion strategy calls for early and aggressive frozen plasma transfusion to bleeding trauma patients, thus addressing trauma-associated coagulopathy (TAC) by transfusing clotting factors (CFs). This strategy
Eliza A Ruben et al.
Blood, 137(22), 3137-3144 (2021-03-09)
Coagulation factor V (fV) is the precursor of fVa, which, together with fXa, Ca2+, and phospholipids, defines the prothrombinase complex and activates prothrombin in the penultimate step of the coagulation cascade. We solved the cryogenic electron microscopy (cryo-EM) structures of