EP5943000246
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor S-4xUniversal, incl. universal buckets and adapters for 5 mL/15 mL/50 mLconical tubes, 175 – 250 mL bottles and plates, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
28 660,00 $
About This Item
28 660,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
refrigerated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5943000246
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Description générale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- Versatility Solution
- with rotor S-4xUniversal incl. universal buckets
- adapters for 5/15/50 mL and 175-250 mL bottles and plates
- 120V, US
Application
Caractéristiques et avantages