Principaux documents
EP5920724002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
capacity 52 x 5 mL FACS
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920724002 (Global)
Paramètres
3,122 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
106 mm
Diamètre
12 mm
Compatibilité
for use with High-capacity bucket
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG