Principaux documents
EP5910760000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 500 mL conical tubes, pack of 2 ea
2 EA
518,00 $
518,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
518,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
518,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 500 mL tubes
for 500 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910760000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal bucket
Description générale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG