Principaux documents
CLS431124
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Synonyme(s) :
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
6 EA
380,00 $
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
380,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.11
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyetherimide
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
reusable
Holds 500 mL tubes
Conditionnement
pack of 1
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 431124
Technique(s)
centrifugation: suitable
Couleur
gray
Description générale
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.