Principaux documents
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
1 EA
2 710,00 $
2 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 710,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
2 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895160000
Paramètres
5,500 max. RCF (5,005 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R
Description générale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG