Principaux documents
EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5804712005 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
for 100 ml rectangular buckets
Conditionnement
set of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804712005
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG