EP5409720007
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
511,00 $
About This Item
511,00 $
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409720007 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5427 R