Principaux documents
EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Synonyme(s) :
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
500 EA
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
149,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
Conditionnement
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030124707
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Capacité
0.2 mL
Description générale
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Résistance chim./phys.
Autoclavable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG