Principaux documents
AXYPCR02C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
10 X 1000 TUBES
1 160,00 $
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 X 1000 TUBES
1 160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tubes/cs
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
0.2 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (push fit)
Description générale
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.