Principaux documents
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
48 EA
89,00 $
89,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EA
89,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.22
89,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Forensic DNA grade
with screw cap
Conditionnement
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030122267
Plage de mesure
50 mL
Paramètres
19500 × g max. RCF
Profondeur
30 mm
Couleur
colorless
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG