Principaux documents
E9904
Sigma-Aldrich
Ergtoxin Peptide
>98% (HPLC), lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
5 μG
198,00 $
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 μG
198,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Ergtoxin from Centruroides noxius (Scorpion), recombinant, expressed in E. coli, >98% (HPLC), lyophilized powder
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N%16%15[C@@](O[C@](C%16=O)(NC(=O)[C@H]%19CN([C@@H]%20Cc%21c%22c([nH]c%21)cccc%22C%20=C%19)C)C(C)C)([C@H]%17N(CCC%17)C(=O)[C@@H]%15Cc%18ccccc%18)O.N98[C@@](O[C@](C9=O)(NC(=O)[C@H]%11CN([C@@H]%12Cc%13c%14c([nH]c%13)cccc%14C%12=C%11)C)C(C)C)([C@H]%10N(CCC%10
InChI
1S/C35H39N5O5.C32H41N5O5.C31H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)
Clé InChI
QOTUIZVGUVLMNQ-SBJOBWOOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A novel ERG1 (KV11.1) K+ channel blocker
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Miguel Corona et al.
FEBS letters, 532(1-2), 121-126 (2002-12-03)
Twenty-three novel sequences similar to Ergtoxin (ErgTx) were obtained by direct sequencing of peptides or deduced from gene cloned using cDNAs of venomous glands of Centruroides (C.) elegans, C. exilicauda, C. gracilis, C. limpidus limpidus, C. noxius and C. sculpturatus.