| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 100,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 330,00 $ |
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 130,00 $ |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 3 420,00 $ |
A propos de cet article
Nom du produit
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
General description
Application
- to test the possible existence of β-adrenergic vasodilation
- to infuse into the adipose region to minimize blood loss and tissue contamination
- as a platelet agonist in the preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
- in the measurement of total superoxide dismutase (tSOD) enzymatic activity
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble, alcohol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) |
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges