E0758
L(+)-Erythrose
~40%, syrup
About This Item
Produits recommandés
Forme
syrup
Concentration
~40%
Couleur
light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
YTBSYETUWUMLBZ-DMTCNVIQSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves