E0516
Etodolac
Synonyme(s) :
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, Etodolic acid, NSC 282126
130,00 $
About This Item
130,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Auteur
Wyeth
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCActive Filters