E0127
Elastase from porcine pancreas
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
Produits recommandés
Type
Type III
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥4.0 units/mg protein
Poids mol.
25.9 kDa
Composition
Protein, 55-85%
Solubilité
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Application
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique