DNTPCA2
CleanAmp™ dNTP
Modified dNTP set for hot-start PCR, 2 μmol of each dNTP
Synonyme(s) :
Deoxynucleotides, dNTP, dNTP Mix
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
2 μmol of each dNTP
Caractéristiques
hotstart
Concentration
50 mM (each dNTP)
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
- For multiplex PCR
- For reduction of primer dimers
- Substitute for dNTPs in any PCR reaction
Conditionnement
40 μL dATP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dCTP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dTTP at 50 mM in buffered glycine solution
40 μL dGTP at 50 mM in buffered glycine solution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable