D9641
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
powder or solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-galactitol, Migalastat
225,00 $
About This Item
225,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder or solid
Solubilité
water: soluble 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
Clé InChI
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3