D8517
Iron–Dextran
95-105 mg/mL (Iron content), solution
Synonyme(s) :
Ferric hydroxide dextran complex
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Pureté
95-105 mg/mL (Iron content)
Forme
solution
Contient
0.5% phenol as preservative
Composition
Iron, ~100 mg/mL
Couleur
brown
Plage de pH utile
4 - 6.5
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Fe.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
MVZXTUSAYBWAAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable