681679-M
Iron Chelator IV, 21H7
The Iron Chelator IV, 21H7 controls the biological activity of iron-regulated enzymes. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Iron Chelator IV, 21H7, 6-Bromo-Nʹ-(2-hydroxybenzylidene)-2-methylquinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, light yellow
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable