MilliporeSigma
Passer à
D7253
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Synonyme(s) :
Didromycin, Dihydrostreptomycin 3/2 sulfate, Dihydrostreptomycin sulfate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
74,70 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
171,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
472,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
730.71
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-823-7
Beilstein/REAXYS Number:
3894221
MDL number:
74,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Dihydrostreptomycin sesquisulfate is a derivative of streptomycin used in aminoglycoside uptake studies[1][2]. It has also been used as an electrode for a cochlear amplifier in the hair-cell bundle of lizards[3].
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Dihydrostreptomycin sesquisulfate inhibits protein synthesis at the level of the 30s ribosomal subunit and the 16s rRNA.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1203008D5155D1954000
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrostreptomycin sesquisulfate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe