1203008
USP
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dihydrostreptomycin
Poids mol.
monograph mol wt. 1461.44
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Clé InChI
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Description générale
Application
- Dihydrostreptomycin Injection
- Dihydrostreptomycin Sulfate
- Dihydrostreptomycin Sulfate Boluses
- Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Injectable Suspension
- Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Intramammary Infusion
- Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable