D6566
Dihydrofolate Reductase human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥1 units/mg protein
Synonyme(s) :
DHFR, Tetrahydrofolate NADP+ oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
≥1 units/mg protein
Poids mol.
25 kDa
Concentration
0.02-0.06 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DHFR(1719)
Description générale
Application
- to investigate the stable expression of green fluorescent protein and the targeted disruption of thioredoxin peroxidase-1 gene in Babesia bovis
- to study the structural analysis of human dihydrofolate reductase as a binary complex
- to study its in vitro kinetic assay for the enzyme inhibition study[1]
Actions biochimiques/physiologiques
NADPH 0.16 mM
7,8-dihydrofolate 0.03 mM
8-methylpterin 0.13 mM
Ki7
Folate 2.6x10-5 mM
Methotrexate 6.1-9x10-9
Définition de l'unité
Forme physique
Substrat
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.