D3168
Duramycin from Streptoverticillium cinnamoneus
≥90.0%
Synonyme(s) :
Duramycin, Lancovutide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0%
Forme
powder
Solubilité
0.1 M HCl: 10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.