D2947
Diffinity RapidTip®2
About This Item
Produits recommandés
Description
for PCR Purification with Polymerase Removal
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Single step
- Recovers 90% of high quality dsDNA
- Removes polymerase from PCR reactions and cloning
- Optimized for 50 μL reaction
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable