Principaux documents
D0781
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6,7-diisopropylptéridine phosphate salt
≥98%
Synonyme(s) :
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate
1 G
709,00 $
5 G
2 700,00 $
709,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
709,00 $
5 G
2 700,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N6 · H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
709,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
232-234 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O.CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
InChI
1S/C12H18N6.H3O4P/c1-5(2)7-8(6(3)4)16-11-9(15-7)10(13)17-12(14)18-11;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H4,13,14,16,17,18);(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
YNQBQYASRYRNRY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le sel de phosphate de la 2,4-diamino-6,7-diisopropylptéridine est un dérivé de la ptéridine. C'est un réactif précieux en synthèse organique de par sa capacité à agir comme un nucléophile et à servir d'intermédiaire dans diverses réactions chimiques pour synthétiser des composés hétérocycliques. [1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vibrio cholerae resistant to 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine (O/129) isolated from patients with enteritis in Cear{\'a}, Brazil
Hofer et al.
Journal of Health, Population, and Nutrition, 39-42 (2001)