D0162
2′,3′-Dideoxyinosine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
ddI, ddIno
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable