Documents
D0126
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N4O7P · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.21 (free acid basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
Clé InChI
VDPLPYMIJCLJEF-OJSHLMAWSA-L
Application
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate (dIMP) is generated in DNA upon the deamination of adenosine. 2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate may be used to study nitrosative deamination processes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3