CMC0018
OverExpress™ C41(DE3) pLysS Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Synonyme(s) :
Chemically competent cells
About This Item
Produits recommandés
product name
OverExpress™ C41(DE3) pLysS Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
Source biologique
Escherichia coli
Qualité
for molecular biology
Mode de croissance
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Transformation cellulaire
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CmR)
Caractéristiques et avantages
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
Composants
- OverExpress C41(DE3) pLysS chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024