Principaux documents
CLS9018
Microplaque Corning® 96 puits pour tests EIA/RIA
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
100 EA
627,00 $
627,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
627,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
627,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
case of 100
bag of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 9018
Taille
96 wells
96 wells , 96 well plate
Volume des puits
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Adéquation
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Type de liaison
high binding surface
Catégories apparentées
Description générale
Ces plaques à 96 puits pour EIA/RIA sont conçues pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro. Toutes les plaques EIA/RIA sont fabriquées à partir de polystyrène spécial de qualité médicale pour une liaison uniforme, une grande clarté optique et une faible absorption de fond. En outre, les produits font partie du programme Certified Surface Chemistry, qui garantit que les performances de liaison des protéines sont conformes aux spécifications de l'assurance qualité.
  • High binding surface is capable of binding medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
  • Binding capacity is approximately 400 to 500 ng IgG/cm2
  • Ideal for immunoassays
  • Without lids, lids supplied separately
  • Total volume is 360 μL; recommended working volume of 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.