Principaux documents
CLS4867
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
1000 EA
103,00 $
103,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
1000 EA
103,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
103,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
blue tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 4867
Gamme de volumes
100-1000 μL
Volume
100—1000 μL
Description générale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.