Principaux documents
CLS4863
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
960 EA
86,30 $
86,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
86,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
86,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 4863
Gamme de volumes
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Description générale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.