Principaux documents
CLS4830
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
960 EA
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
119,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 4830
Gamme de volumes
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Compatibilité
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Catégories apparentées
Description générale
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.